Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
435.00 NOK - 3185.00 NOK
Specifica
Polymerase AmpliTaq DNA Polymerase
Product Type PCR Buffer
For Use With (Application) Standard PCR
Concentration 10X
Fidelity (vs. Taq) 1X
Visualizza altre specifiche
Includes: 2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
10219774
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
N8080010
1 x 1.5 mL
435.00 NOK
Each
10229724
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4379878
2 x 75 mL
3185.00 NOK
150mL
10219164
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
N8080130
6 x 1.5 mL
1276.00 NOK
Each
Descrizione
Descrizione
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
  • Optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, offering maximum PCR performance
  • Available in several convenient sizes
  • Separate MgCl2 solution offers versatility
GeneAmp™ 10X PCR Buffer II, when diluted 1:10, provides the optimal pH and ionic strength for PCR amplification. GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is magnesium ion free. A separate MgCl2 solution is provided. When used together, GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 solution offer more versatility in optimizing the magnesium ion concentration to achieve optimal PCR amplification with any specific set of primers and DNA template.
Note: See user's manual or package insert for limited label license and trademark information.
Order Info
Shipping Condition: Wet ice
Specifica
Specifica
AmpliTaq DNA Polymerase
Standard PCR
1X
PCR Buffer
10X
Kit
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato