Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Ambion™ siRNAs are classic 21-mers which incorporate the latest improvements in siRNA design, off-target effect prediction algorithms, and chemistry.
Marca:  Invitrogen™ 4457303
24354.50 NOK valid until 2024-12-20
Use promo code "21651" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15511114
  • 38250.00 NOK / Each
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
These siRNAs are guaranteed-to-silence based on their proven design.
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Store in freezer (-5°C to -30°C).
siRNA
siRNA
1 μmol
Ambion In Vivo Custom SIRNA HPLC 1 umol
Ambion™
HPLC
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.