Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 ÎĽM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Brand:  Medchem Express HY-16040
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16441216
  • 13717.65 NOK / 200mg
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 ÎĽM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Spezifikation
Spezifikation
AM095 free acid
Off-White
C27H24N2O5
DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
456.49
98.07%
Solid
1228690-36-5
Research
200 mg
O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
456.49
Research
COVID-19-immunoregulation
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfĂĽgen in der Regel nicht ĂĽber Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
AM095 free acid, MedChemExpress
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt
Research purposes only