Learn More
Aluminum Oxide Substrate, 12.7 x 12.7 x 1mm, Polished One Side, M Plane, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 5
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Aluminum Oxide Substrate, M Plane |
| Name Note | Polished One Side |
| Quantity | 1 Ea. |
| Molecular Formula | Al2O3 |
| MDL Number | MFCD00003424 |
| Solubility Information | Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering