Learn More
Wesbart™ Aluminum Anodized Test Tube Racks
Wesbart aluminum anodized racks to store test tubes
Brand: Wesbart™ SP1450
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- Single, double, or triple platform
- aluminum test tube racks to store tubes.
Spezifikation
Test Tube Rack | |
Autoclavable | |
Tubes (14 mm) | |
Rectangular | |
Non-sterile | |
280 x 106 x 23 mm |
Aluminum Test Tube Rack | |
Silver | |
50 | |
Yes, When Empty | |
Single Platform | |
14 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Wesbart™ Aluminum Anodized Test Tube Racks > Test Tube Rack; Dimensions: 280 x 106 x 23 mm; Diameter: 14 mm; Holds: 50 Tubes
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur