Learn More
Agar (80-100 Mesh), Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP2641-500
2164.27 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Solid | |
Agar | |
Poly Bottle | |
500 g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Agar (80-100 Mesh), Fisher BioReagents > Packaging: Poly Bottle; Quantity: 500g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido