Learn More
Duran™ 90° Angle Valves
Brand: Duran™ 286057104
10515.22 NOK valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Duran™ 90° Angle Valves > Passage Size: 0 to 10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur