Learn More
Spectrum™ Labs 50 kD Biotech CE Dialysis Kits
With tubing made from biologically inert and ultra-pure Biotech cellulose ester membrane
Brand:  Spectrum™ 131384T
2140.88 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15390672
  • 2200.00 NOK / 1m
Includes:
  • 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
  • Two universal tubing closures
  • Five opening picks
Description
Description
Ideal for small, critical dialysis applications that require the more concise selectivity and retention provided by Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane than Standard Grade RC
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • For small tubing demand applications or evaluating a specific dialysis membrane
  • Includes 1m tubing with pair of tubing closures and 5 opening picks
Specifications
Specifications
50 kDa
20 mm
3.1 mL/cm vol./length
1 m Tubing/Kit
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Spectrum™ Labs 50 kD Biotech CE Dialysis Kits > 31mm width; 20mm dia.; Vol./Length: 3.1mL/cm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt