Learn More
5-Bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15416817
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 431942-30-2
Molecular Formula C13H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 274.117
MDL Number MFCD18800802
InChI Key GDEUCQHGCNNNOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-phenylfuro 2,3-b pyridine
PubChem CID 12027793
IUPAC Name 5-bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Specifica
Melting Point 168°C to 169°C
Quantity 1 g
Formula Weight 274.11
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-phenylfuro[2,3-b]pyridine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato