Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Brand: RETSCH 60.138.018000
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
18 mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm | |
305 mm | |
Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes > Pore Size: 18 mm
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto