Learn More
3,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™ Product Code.: 15476917
3,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476917
250 mg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 15476917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34018.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1374659-33-2
Molecular Formula C6H3Cl2F2N
Molecular Weight (g/mol) 197.994
MDL Number MFCD22124922
InChI Key SQQNYQZGLSIAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-difluoromethyl pyridine
PubChem CID 60623001
IUPAC Name 3,5-dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)C(F)F)Cl
Spezifikation
Refractive Index 1.5215
Quantity 250 mg
Formula Weight 198
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
1 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number10179261 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt