Learn More
2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Specifications
Specifications
CAS Min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Assay Percent Range | 95% |
Packaging | Amber glass bottle |
Quantity | 1 g |
Synonym | 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one |
Formula Weight | 281.17 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur