Learn More
12-Tungstophosphate hydrate, Reagent Grade
Product Code. p-7048877
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11361868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011827.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880.20 g/mol
12-Tungstophosphate hydrate is used in histology as a component for staining of cell specimens. It binds to fibrin, collagen and fibers of connective tissues. It is also used to replace the anions of dyes from these materials. In solution, it acts as a homogeneous catalyst and involved in the hydrolysis of propene to give 2-propanol. It is supported with alumina and silica and act as a heterogeneous catalyst involved in the dehydration of 2-propanol to propene and methanol to hydrocarbons. In analytical chemistry, it is used to precipitate proteins and termed as universal precipitant for polar proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12501-23-4
Molecular Formula H5O41PW12
Molecular Weight (g/mol) 2880.20
MDL Number MFCD00011342
InChI Key AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spécification
Melting Point 95°C
Color White through Yellow
Physical Form Powder
Quantity 50 g
UN Number UN3260
Solubility Information Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,acetic acid and ionic liquids.
IUPAC Name phosphoric acid dodecakis(trioxotungsten) hydrate
Formula Weight 2880.20 (Anhydrous)
Grade Reagent
Sensitivity Moisture & Light Sensitive
Chemical Name or Material 12-Tungstophosphate hydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis