Learn More
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1703-58-8 | C8H10O8 | 234.16 g/mol
955.00 NOK - 3585.00 NOK
Chemical Identifiers
CAS 1703-58-8
Molecular Formula C8H10O8
Molecular Weight (g/mol) 234.16
MDL Number MFCD00002722
InChI Key GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
PubChem CID 15560
IUPAC Name butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
SMILES C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11447957
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16612.22
100 g
955.00 NOK
100g
11457957
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16612.36
500 g
3585.00 NOK
500g
Description
Description
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid is used as a cross linking agent to prepare cotton cellulose in order to improve anti-prilling and flame retardant properties. It is used as a spacer in the cross-linking of titania nanoparticles to cotton. Further, it is used as a nonformaldehyde durable press finishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid is used as a cross linking agent to prepare cotton cellulose in order to improve anti-prilling and flame retardant properties. It is used as a spacer in the cross-linking of titania nanoparticles to cotton. Further, it is used as a nonformaldehyde durable press finishing agent.
Solubility
Soluble in water and ethanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifications
Show More
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 216-938-0
missing translation for 'rtecsNumber' : EK6100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt